Print…
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Hydroxyquinazolin-4-ol, 6-Hydroxy-4-quinazolone
OR400075-1G OR400075-25G OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400075-1G APOSOR400075-25G APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05662723
Número CAS: 16064-10-1