Print…
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400069-1G OR400069-250MG OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA 65.4 EUR
APOSOR400069-1G APOSOR400069-250MG APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08753661
Número CAS: 5274-71-5