Print…
5-Iodo-2-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400064-1G OR400064-5G
APOSOR400064-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400064-1G APOSOR400064-5G
5-Iodo-2-nitroanisole
5-Iodo-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆INO₃
Ponto de Fusão: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397934
Número CAS: 860585-81-5