Print…
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 473 EUR
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18392325
Número CAS: 875819-44-6