Print…
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 157 EUR
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Fórmula: C₆H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07437928
Número CAS: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III