Print…
6-Bromoisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400005-1G OR400005-250MG OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA 29 EUR
APOSOR400005-1G APOSOR400005-250MG APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₄BrNO₃
Peso Molecular: 242.026 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526667
Número CAS: 77603-45-3