Print…
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 346 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12963542
Número CAS: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III