Print…
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR399017-1G OR399017-25G OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA 72.5 EUR
APOSOR399017-1G APOSOR399017-25G APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527220
Número CAS: 503821-94-1