Print…
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 40.6 EUR
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11036150
Número CAS: 855198-37-7