Print…
3-Chloro-5-methoxyphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR399015-25G OR399015-5G OR399015-1G
APOSOR399015-25GEA 0 EUR
APOSOR399015-25G APOSOR399015-5G APOSOR399015-1G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002260
Número CAS: 65262-96-6