Print…
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-Borono-(N-methoxy-N-methyl)benzamide
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 837 EUR
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BNO₄
Peso Molecular: 209.007 g/mol
Ponto de Fusão: 118…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115671
Número CAS: 179055-26-6