Print…
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 109 EUR
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₄
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973737
Número CAS: 243140-14-9