Print…
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3936-1G OR3936-5G
APOSOR3936-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3936-1G APOSOR3936-5G
2,4-Dinitrobenzaldoxime
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Fórmula: C₇H₅N₃O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01070627
Número CAS: 3236-33-7