Print…
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 0 EUR
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060470
Número CAS: 1578-96-7