Print…
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 429 EUR
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03923827
Número CAS: 92901-88-7