Print…
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 0 EUR
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Fórmula: C₁₁H₁₄BrNO
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00979456
Número CAS: 364793-82-8