Print…
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370081-1G OR370081-5G
APOSOR370081-1GEA 627 EUR
APOSOR370081-1G APOSOR370081-5G
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀INO
Peso Molecular: 275.086 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13180441
Número CAS: 1206679-91-5