Print…
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370073-100MG OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA 459 EUR
APOSOR370073-100MG APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Fórmula: C₁₂H₁₀ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15528883
Número CAS: 445430-62-6