4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370073-100MG
OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA
459
EUR
APOSOR370073-100MG
APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Fórmula:
C₁₂H₁₀ClN₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD15528883 Número CAS: 445430-62-6 |