Print…
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370027-100MG OR370027-1G OR370027-500MG
APOSOR370027-100MGEA 0 EUR
APOSOR370027-100MG APOSOR370027-1G APOSOR370027-500MG
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂S·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22572793
Número CAS: 1415559-98-6