Print…
p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370020-10G OR370020-5G
APOSOR370020-10GEA 1050 EUR
APOSOR370020-10G APOSOR370020-5G
p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
p-Hydroxyphenyl propanoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042386
Número CAS: 3233-34-9