Print…
4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR370012-1G OR370012-250MG
APOSOR370012-1GEA 166 EUR
APOSOR370012-1G APOSOR370012-250MG
4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
4-Bromophthalazin-1(2H)-one
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Peso Molecular: 225.042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11101043
Número CAS: 19064-73-4