Print…
2-Amino-3-phenylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3652-1G OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA 372 EUR
APOSOR3652-1G APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272522
Número CAS: 36926-84-8