Print…
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR36432-1G OR36432-250MG
APOSOR36432-1GEA 551 EUR
APOSOR36432-1G APOSOR36432-250MG
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH
Fórmula: C₂₄H₂₀N₄O₄
Peso Molecular: 428.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11041252
Número CAS: 1391586-30-3