Print…
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR361744-100MG OR361744-250MG
APOSOR361744-100MGEA 654 EUR
APOSOR361744-100MG APOSOR361744-250MG
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374329
Número CAS: 1241684-18-3