Print…
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR361733-1G OR361733-250MG
APOSOR361733-1GEA 927 EUR
APOSOR361733-1G APOSOR361733-250MG
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,2-Dimethylbutan-2-amine
Fórmula: C₆H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135017
Número CAS: 2978-64-5