Print…
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR361680-5G OR361680-1G
APOSOR361680-5GEA 0 EUR
APOSOR361680-5G APOSOR361680-1G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₅BO₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037796
Número CAS: 1186026-67-4