Print…
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR361614-1G OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA 359 EUR
APOSOR361614-1G APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₇BO₂Si
Peso Molecular: 266.259 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265092
Número CAS: 1073355-02-8