Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA 1040 EUR
APOSOR361609-1G APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₄BNO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08234379
Número CAS: 832697-40-2