Print…
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)phenyl)boronic acid
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 116 EUR
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₄
Peso Molecular: 251.087 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095105
Número CAS: 945756-49-0