Print…
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 128 EUR
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437554
Número CAS: 892874-34-9