Print…
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR361548-1G OR361548-250MG
APOSOR361548-1GEA 812 EUR
APOSOR361548-1G APOSOR361548-250MG
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015779
Número CAS: 1256358-82-3