Print…
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 172 EUR
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Fórmula: C₉H₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044914
Número CAS: 1201643-70-0