Print…
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 133 EUR
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705273
Número CAS: 634196-63-7