Print…
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 0 EUR
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Fórmula: C₆H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13188704
Número CAS: 1320397-15-6