Print…
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR360887-1G OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA 249 EUR
APOSOR360887-1G APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₄
Peso Molecular: 262.109 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037836
Número CAS: 890839-22-2