Print…
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660302
Número CAS: 1256359-15-5