Print…
Boric acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 330 EUR
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Fórmula: C₆H₁₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143603
Número CAS: 25240-59-9