Print…
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Isobutyrylphenyl)boronic acid
OR360548-1G OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA 227 EUR
APOSOR360548-1G APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12022352
Número CAS: 186498-27-1