Print…
(3-Methylbutyl)boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isopentylboronic acid
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 313 EUR
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Fórmula: C₅H₁₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784365
Número CAS: 98139-72-1