Print…
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Chloro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
OR360309-100MG OR360309-1G OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR360309-100MG APOSOR360309-1G APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393225
Número CAS: 958646-70-3