Print…
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Cyano-2-methylphenylboronic acid
OR360278-1G OR360278-5G
APOSOR360278-1GEA 56.7 EUR
APOSOR360278-1G APOSOR360278-5G
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015778
Número CAS: 867333-43-5