Print…
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
OR360262-5G OR360262-1G OR360262-250MG
APOSOR360262-5GEA 261 EUR
APOSOR360262-5G APOSOR360262-1G APOSOR360262-250MG
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid
Fórmula: C₉H₁₄BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319001
Número CAS: 70799-12-1