Print…
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Methoxypyridin-2-yl)boronic acid
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 109 EUR
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03093332
Número CAS: 372963-51-4