Print…
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA 139 EUR
APOSOR360234-1G APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06212997
Número CAS: 248274-03-5