Print…
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR360222-5G OR360222-1G OR360222-250MG
APOSOR360222-5GEA 238 EUR
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G APOSOR360222-250MG
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16036117
Número CAS: 158429-38-0