Print…
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360121-1G OR360121-5G
APOSOR360121-1GEA 72.5 EUR
APOSOR360121-1G APOSOR360121-5G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Fórmula: C₆H₅BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696633
Número CAS: 1011722-07-8