Print…
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360093-1G OR360093-250MG
APOSOR360093-1GEA 1040 EUR
APOSOR360093-1G APOSOR360093-250MG
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BN₃O₂
Peso Molecular: 162.942 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10697877
Número CAS: 183282-45-3