Print…
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 484 EUR
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Fórmula: C₆H₅BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458475
Número CAS: 874290-88-7