Print…
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-ylboronic acid
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 348 EUR
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09752664
Número CAS: 195730-31-5