Print…

3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 96%

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

OR3592-250MG OR3592-1G OR3592-5G
APOSOR3592-250MGEA 109 EUR
APOSOR3592-250MG APOSOR3592-1G APOSOR3592-5G
3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₆BNO₅S
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689541
Número CAS: 913836-05-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR